Key Documents
731382
Sigma-Aldrich
(2R,2′R-(+)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidinebis(acetonitrile)iron(II) hexafluoroantimonate
greener alternative
Sinônimo(s):
Fe(R,R-PDP), Iron(II) (R,R-(2-({(R)-2-[(R)-1-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolidin-2-yl]pyrrolidin-1-yl}methyl)pyridine)(bis-acetonitrile) hexafluoroantimonate, White-Chen catalyst, [Fe(R,R-PDP)(CH3CN)2](SbF6)2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H32F12FeN6Sb2
Número CAS:
Peso molecular:
931.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
215-226 °C
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
[Fe++].CC#N.CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1C[C@H]([C@H]2CCCN2Cc3ccccn3)N(C1)Cc4ccccn4
InChI
1S/C20H26N4.2C2H3N.12FH.Fe.2Sb/c1-3-11-21-17(7-1)15-23-13-5-9-19(23)20-10-6-14-24(20)16-18-8-2-4-12-22-18;2*1-2-3;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-12,19-20H,5-6,9-10,13-16H2;2*1H3;12*1H;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;+2;2*+5/p-12/t19-,20-;;;;;;;;;;;;;;;;;/m1................./s1
chave InChI
XUNWHBGEOCZDBX-QSKJABRXSA-B
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Aplicação
Catalyst for greener ketone synthesis by selective C-H oxidation of methylenes.
Combined Effects on Selectivity in Fe-Catalyzed Methylene Oxidation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)