Documentos Principais
388106
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-2-cyclopenten-1-one
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C5H4(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
110.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
80 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)C(=O)CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-5-3-4-7(8)6(5)2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
UZLQSPYGTUMKGS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
161.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)