447528
11-Mercapto-1-undecanol
97%
Sinônimo(s):
11-Hydroxy-1-undecanethiol, 11-Hydroxy-1-undecanthiol, 11-Hydroxyundecane-1-thiol, 11-Mercaptoundecanol, MUD
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
33-37 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C11H24OS/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h12-13H,1-11H2
chave InChI
ULGGZAVAARQJCS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?