760714
S-(4-Bromobutyl) thioacetate
96% (GC)
Sinônimo(s):
1-Butanethiol, 4-bromo-, acetate, Acetic acid, thio-,S-(4-bromobutyl) ester, Ethanethioic acid, S-(4-bromobutyl) ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96% (GC)
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
composição
(copper wire added to bulk material for stabilization)
condição de armazenamento
under inert gas
índice de refração
n20/D 1.518
densidade
1.388 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrOS/c1-6(8)9-5-3-2-4-7/h2-5H2,1H3
chave InChI
ABARMQVSPZAYRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)