Documentos Principais
192988
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl thiolacetate
technical grade, ≥90%
About This Item
Fórmula linear:
CH3COS(CH2)3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
152.64
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
83-84 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioester
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)SCCCCl
InChI
1S/C5H9ClOS/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
chave InChI
IOLUCUQNAZTKMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Mechanism of formation of trimethylene oxide from 3-chloropropyl thiolacetate has been investigated.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)