Key Documents
8.52259
Sigma-Aldrich
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
Novabiochem®
Sinônimo(s):
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
258.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
249-313-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
60-63 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
chave InChI
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Reagent for introduction of the Fmoc protecting group [1].
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3