337757
N-(Phosphonomethyl)glycine
96%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
Glyphosate
About This Item
Produtos recomendados
product name
N-(Phosphonomethyl)glycine, 96%
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
230 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
chave InChI
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Water Pollution Analysis: Campanale et al. assessed glyphosate and AMPA pesticides in river waters and sediments, providing crucial data on the environmental distribution and persistence of N-(Phosphonomethyl)glycine derivatives. This research supports efforts to monitor and regulate environmental pollutants effectively (Campanale et al., 2024).
- Public Health Studies: Urinary biomonitoring of glyphosate exposure was conducted among farmers, utilizing N-(Phosphonomethyl)glycine as a marker. This study contributes to our understanding of occupational exposure risks and supports the development of health safety guidelines (Chang et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column