H6773
Etidronic acid
60% aqueous solution
Sinônimo(s):
1-Hydroxyethane-1,1,-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid, HDEPA, OEDFK
Ensaio
55.0 -65.0%
Formulário
liquid
adequação
suitable for photographic applications
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8O7P2/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
chave InChI
DBVJJBKOTRCVKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 5-Nitro-3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-ones through the reaction between 1-(2-hydroxyphenyl)-2-nitroethanone, aryl aldehydes and urea via one-pot cyclo condensation reaction.
- Thiiranes from epoxides and ammonium thiocyanate.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?