234478
1-Chloro-3-iodopropane
99%
Sinônimo(s):
Trimethylene chloroiodide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.8 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.548 (lit.)
pb
170-172 °C (lit.)
densidade
1.904 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCI
InChI
1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
chave InChI
SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase)
- interesting ″proton sponge″ type molecule quino[7,8-h]quinoline
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?