N32601
Norcamphor
98%
Sinônimo(s):
2-Norbornanone, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
168-172 °C (lit.)
pf
93-96 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2/t5-,6+/m1/s1
chave InChI
KPMKEVXVVHNIEY-RITPCOANSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
33 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?