Documentos Principais
186015
Sigma-Aldrich
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O
Número CAS:
Peso molecular:
138.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
pf
155-157 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
O=C1[C@@H]2CCC[C@H]1CCC2
InChI
1S/C9H14O/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
chave InChI
SKTMMSQPXGWCAP-OCAPTIKFSA-N
Descrição geral
Carbon-13 NMR spectra of solid polycrystalline bicyclo[3.3.1]nonan-9-one has been studied at 315K.
Aplicação
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one was used in the preparation of bicyclo[3.3.1]nonan-2-ene.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Proximity Effects. XLIII. The Solvolysis of 4-Cyclooctene-1-methyl Brosylate1, 2
Cope AC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 87(14), 3130-3135 (1965)
Carbon-13 NMR spectra of solid bicyclo [3. 3. 1] nonan-9-one. Conformational studies in the solid state.
Wasylishen RE and Friesen KJ.
Org. Magn. Reson., 13(5), 343-344 (1980)