196436
(1R)-(−)-Fenchone
≥98%
Sinônimo(s):
(−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]24/D −50.5°, neat
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
192-194 °C (lit.)
pf
5-6 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
chave InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
151.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?