Documentos Principais
903655
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexyl-2-norbornene
Sinônimo(s):
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H20
Número CAS:
Peso molecular:
176.30
Código UNSPSC:
12352200
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Aplicação
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)