Documentos Principais
771953
Sigma-Aldrich
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
Sinônimo(s):
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12O
Número CAS:
Peso molecular:
124.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (exo)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499
p.e.
200-205/760 mmHg
densidade
1.030 at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
chave InChI
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
Descrição geral
Exo-5-Norbornene-2-methanol is a norbornene derivative which is widely used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by vinyl polymerisation or ring opening methathesis polymerisation (ROMP). They are also used as a monomer or an intermediate in the synthesis of photoresist materials. This material is also widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutically and biologically active compounds.
Aplicação
Used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by ring opening metathesis polymerisation.
Características e benefícios
  • Produces polymers with high thermal stability and transparency which are useful for optical applications.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
90.55 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Water-soluble polymers from acid-functionalized norbornenes
Lienkamp, K., Kins, C. F., Alfred, S. F., Madkour, A. E., & Tew, G. N.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(5), 1266-1273 (2009)
Stereo-Selective Synthesis of 5-Norbornene-2-exo-carboxylic Acid-Rapid Isomerization and Kinetically Selective Hydrolysis.
Kanao, M., Otake, A., Tsuchiya, K., & Ogino, K.
International Journal of Organic Chemistry, 2, 26-30 (2012)