903647
1-Heptyl-2-norbornene
≥95%
Sinônimo(s):
1-Heptylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H24
Número CAS:
Peso molecular:
192.34
Código UNSPSC:
12352200
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Aplicação
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Jianchun Wang et al.
Nature chemistry, 10(8), 866-872 (2018-06-27)
Achieving site-selectivity in arene functionalization that is complementary to the site-selectivity from electrophilic aromatic substitution reactions has been a long-standing quest in organic synthesis. Palladium/norbornene cooperative catalysis potentially offers a unique approach to this problem, but its use has been