772828
5-Norbornene-2-endo-acetic acid
Sinônimo(s):
Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylacetic acid, Norbornene acetic acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
índice de refração
n20/D 1.495
densidade
1.124 g/mL at 25 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC1C[C@@H]2C=C[C@H]1C2)=O
InChI
1S/C9H12O2/c10-9(11)5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-5H2,(H,10,11)/t6-,7+,8?/m1/s1
chave InChI
HRVGJQMCNYJEHM-KVARREAHSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)