Documentos Principais
921750
Sigma-Aldrich
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide
≥95%
Sinônimo(s):
endo-N-Methylbicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
105-108 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
endo-N-Methyl-5-norbornene-2-carboxamide is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for use in norbornene/palladium catalysis.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)