Documentos Principais
764361
Sigma-Aldrich
Methyl 5-norbornene-2-carboxylate
mixture of endo and exo, predominantly endo, 95%
Sinônimo(s):
5-Norbornene-2-carboxylic acid methyl ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
1.052 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(10)8-5-6-2-3-7(8)4-6/h2-3,6-8H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8?/m0/s1
chave InChI
RMAZRAQKPTXZNL-KJFJCRTCSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
156.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
68.9 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)