86478
γ-Terpinene
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
gamma-Terpinene, 1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
p.e.
182 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
chave InChI
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
124.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?