05115001
Panax ginseng extract
secondary reference standard
Sinônimo(s):
Ginseng root extract
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Outras notas
Phytochemicals: Ginsenosides Rb1+Rg1 (quantitative); Ginsenosides Re, Rf, Rg2, Rc, Rb2, Rd (qualitative)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this article we present several HPTLC applications and analytical standards for ginsenosides.