SML0184
Ginsenoside Rg3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3β,12β)-12,20-Dihydroxydammar-24-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside-Rg3, Rg3
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +10 to +20°, c = 1 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(C)(C)[C@@H]4CC[C@@]23C
InChI
1S/C42H72O13/c1-21(2)10-9-14-42(8,51)22-11-16-41(7)29(22)23(45)18-27-39(5)15-13-28(38(3,4)26(39)12-17-40(27,41)6)54-37-35(33(49)31(47)25(20-44)53-37)55-36-34(50)32(48)30(46)24(19-43)52-36/h10,22-37,43-51H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33-,34+,35+,36-,37-,39-,40+,41+,42-/m0/s1
chave InChI
RWXIFXNRCLMQCD-JBVRGBGGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.