43016
Ginsenoside Rg5
analytical standard
Sinônimo(s):
(3β, 12β,20E)-12-Hydroxydammara-20(22),24-dien-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)O[C@@H]3C([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@]6([C@H]([C@@H](C5)O)[C@H](CC6)\C(=C\CC=C(C)C)\C)C)(CC4)C)(CC3)C)(C)C
InChI
1S/C42H70O12/c1-21(2)10-9-11-22(3)23-12-16-42(8)30(23)24(45)18-28-40(6)15-14-29(39(4,5)27(40)13-17-41(28,42)7)53-38-36(34(49)32(47)26(20-44)52-38)54-37-35(50)33(48)31(46)25(19-43)51-37/h10-11,23-38,43-50H,9,12-20H2,1-8H3/b22-11+/t23-,24-,25-,26-,27+,28-,2
chave InChI
NJUXRKMKOFXMRX-RNCAKNGISA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?