A1091
Azocarmine G
Powder
Sinônimo(s):
Acid Red 101, Rosinduline
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Azocarmine G,
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
dark red
solubilidade
water: 1 mg/mL, clear, red
ε (coeficiente de extinção)
210-255 at 510-523 nm in water
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2cc3[n+](-c4ccccc4)c5ccccc5nc3c6ccc(cc26)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C28H19N3O6S2.Na/c32-38(33,34)20-12-10-18(11-13-20)29-25-17-27-28(22-15-14-21(16-23(22)25)39(35,36)37)30-24-8-4-5-9-26(24)31(27)19-6-2-1-3-7-19;/h1-17H,(H2,32,33,34,35,36,37);/q;+1/p-1
chave InChI
LUERODMRBLNCFK-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
It may be also be used as a reference standard in the determination of azocarmine G in food products and beverages using high performance liquid chromatography coupled with diode array detector (HPLC-DAD).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?