14533
bisBenzimide H 33342 trihydrochloride
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
2′-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5′-bi-1H-benzimidazole trihydrochloride, HOE 33342, Hoechst 33342, bisBenzimide
About This Item
Produtos recomendados
grau
for fluorescence
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
fluorescência
λex 340 nm; λem 510 nm
λex 355 nm; λem 465 nm in TE buffer; DNA
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CCOc1ccc(cc1)C2=NCc3cc(ccc3N2)C4=NCc5cc(ccc5N4)N6CCN(C)CC6
InChI
1S/C29H32N6O.3ClH/c1-3-36-25-8-4-20(5-9-25)28-30-18-22-16-21(6-10-26(22)32-28)29-31-19-23-17-24(7-11-27(23)33-29)35-14-12-34(2)13-15-35;;;/h4-11,16-17H,3,12-15,18-19H2,1-2H3,(H,30,32)(H,31,33);3*1H
chave InChI
FYEVKHPLBHLWHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Excitation max. = 346 nm
Emission max. = 460 nm
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Nancy-520 for DNA Detection and Quantitation