382061
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride
Membrane-permeable, adenine-thymine-specific fluorescent stain.
Sinônimo(s):
Bisbenzimide H 33258 Fluorochrome, Trihydrochloride, 2-[2-(4-Hydroxyphenyl)-6-benzimidazoyl]-6-(1-methyl-4-piperazyl)-benzimidazole, 3HCl, HOE 33258
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow-green
fluorescência
λex 346 nm
λem 460 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H24N6O.3ClH/c1-30-10-12-31(13-11-30)18-5-9-21-23(15-18)29-25(27-21)17-4-8-20-22(14-17)28-24(26-20)16-2-6-19(32)7-3-16;;;/h2-9,14-15,26,28H,10-13H2,1H3,(H,27,29);3*1H
chave InChI
OKQAASMPIOSOEX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Adenine-thymine-specific fluorescent stain
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Battaglio, M., et al. 1994. Biotech. Histochem. 69, 152.
Elstein, K.H., and Zucker, R.M. 1994. Exp. Cell Res. 211, 322.
Tarshis, M., et al. 1994. J. Immunol. Methods168, 245.
Beeler, T.J., and Gable, K. 1993. J. Membr. Biol. 135, 109.
Oberhammer, F., et al. 1993. EMBO J. 12, 3679.
Papadimitriou, E., and Lelkes, P.I. 1993. J. Immunol. Methods162, 41.
Jin, R., and Breslauer, K.J. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 8939.
Cesarone, C.F., et al. 1979. Anal. Biochem.100, 188.
Latt, S.A., and Stetten, G. 1976. J. Histochem. Cytochem.24, 24.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3