Documentos Principais
WBAVDFL01
Millipore
Immobilon® Block - FL (bloqueador para detecção fluorescente)
Fluorescent Detection for Western blotting, dot/slot blotting, mass spectrometry and fluorescence assays
Sinônimo(s):
Bloqueador fluorescente, Reagente de bloqueio Immobilon
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 500 mL
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
área da membrana
1000 cm2 , membrane coverage
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Os reagentes de eliminação de interferências Immobilon® Block foram projetados especialmente para aplicações de western blot. Essa família de tampões isentos de proteínas e prontos para uso foi otimizada para reduzir os níveis de interferência na detecção por quimioluminescência, fluorescência ou com fosfotirosina. Os tampões Bløk são ideais para uso com as membranas para western blot Immobilon-P e com o sistema SNAP i.d., além de serem também compatíveis com técnicas de western blot padrão.
Aplicação
Para uso em immunoblots.
Embalagem
Reagente suficiente para 19 miniblots (8 × 7 cm)
Qualidade
Para otimizar os resultados, use a membrana Immobilon-P para detecção por quimioluminescência (luminol) ou visual (p. ex., TMB), e a membrana Immobilon-FL para aplicações de detecção fluorescente.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 2 anos a 20–25 °C
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Yann Ehinger et al.
EMBO molecular medicine, 12(2), e10889-e10889 (2020-01-09)
Mutations in the X-linked MECP2 gene are responsible for Rett syndrome (RTT), a severe neurological disorder for which there is no treatment. Several studies have linked the loss of MeCP2 function to alterations of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) levels, but