S7276
Nitrato de prata
BioReagent, suitable for plant cell culture, >99% (titration)
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
Ensaio
>99% (titration)
forma
solid
técnica(s)
cell culture | plant: suitable
pf
212 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 1 g/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Prepare a 0.1 M Sodium Thiosulfate (STS) stock solution by dissolving 1.58 g of Sodium Thiosulfate into 100 ml of water. Prepare a 0.1 M Silver Nitrate stock solution by dissolving 1.7 g of Silver Nitrate into 100 ml of water. Store the stock solutions in the dark until needed to prepare the STS.