916404
Nitrato de prata
99.995% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99.995% trace metals basis
forma
solid
pf
212 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a lithium storage material for lithium-ion batteries due to its lithiation/delithiation behavior.
- To fabricate Ag decorated rGO electrocatalyst for the oxygen reduction reaction in zinc air batteries.
- As an electron sacrificial reagent for overall water splitting reaction.
- As a precursor to tune the shape of gold nanoparticles.
- To prepare silver vanadium oxide cathode material for batteries.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)