Documentos Principais
21319-U
Supelco
Silica Gel
10% AgNO₃ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Sinônimo(s):
Silver Nitrate Coated Silica Gel
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
product name
10% AgNO3 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
forma
solid
embalagem
pkg of 100 g bulk packing
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de partícula
60-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
The treated silica gels, whcih may be typically used in the pre-packed multi-layer silica gel columns, are offered in bulk packages. They can be useful for customizing the desired columns to efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when the analytes are relatively clean, e.g. drinking water.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)