248762
Silver nitrate on silica gel
extent of labeling: ~10 wt. % loading, +230 mesh
Sinônimo(s):
Nitric acid silver(I) salt, Silver (I) nitrate, Silver mononitrate, Silver nitrate (AgNO3)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: silver
reagent type: catalyst
Extensão da rotulagem
~10 wt. % loading
tamanho de partícula
+230 mesh
solubilidade
water: soluble 216g/100g at 25 °C(lit.)
benzene: soluble 2.2 g/L(lit.)
ethanol: soluble 20.8 g/L(lit.)
methanol: soluble 35 g/L(lit.)
densidade
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrate
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
248762-250G | 4061825928326 |
248762-50G | 4061825928333 |