54225-U
Discovery® Ag-Ion SPE Tube
bed wt. 750 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinônimo(s):
Silver Ion SPE Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
Nível de qualidade
linha de produto
Discovery®
composição
bed wt., 750 mg
embalagem
pk of 30
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
benzenesulfonic acid bonding, Polymerically bonded, coated with silver ions
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore size
capacidade
less than or equal to 1 mg (total FAMEs)
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Developed for the fractionation of FAMEs based on degree of unsaturation, and for the resolution of cis/trans isomers.
- Silver counter-ions are anchored onto an SCX support using a proprietary procedure to offer optimal resolution, performance, and capacity
- Each lot is tested and quality controlled for cis/trans FAME resolution
Nota de rodapé
Informações legais
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
Fraction of cis/trans FAMEs Using Discovery® Ag-Ion SPE
Trans Fats in Cookies using SP-2560 and SLB-IL111
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
54225-U | 4061832567198 |