52654-U
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinônimo(s):
Silica SPE cartidge tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
linha de produto
Discovery®
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
480 m2/g
volume
3 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
silica bonding
tamanho de partícula
50 μm
tamanho de poro
70 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
normal phase
Descrição geral
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
- Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
- Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
- The most polar normal phase sorbent available
- Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.