Key Documents
21334-U
Supelco
44% H2SO4 Coated Silica Gel
pkg of 100 g bulk packing
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for EPA 1613
Nível de qualidade
forma
solid
embalagem
pkg of 100 g bulk packing
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho de partícula
60-200 mesh
aplicação(ões)
food and beverages
Descrição geral
The treated silica gels that may be primarily employed in the pre-packed multi-layer silica gel columns are available in bulk packages. These are attractive options for customizing the required columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns when samples are relatively clean, e.g. drinking water.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)