54040-U
SPE tube
Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Produtos recomendados
product name
12mL Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, size 12 mL, 0.2 g (Silica), 3 g (44% H2SO4 Silica), 0.2 g (Silica), pk of 20 ea
composição
, 0.2 g (Silica)
, 3 g (44% H2SO4 Silica)
embalagem
pk of 20 ea
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
tamanho
12 mL
aplicação(ões)
food and beverages
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)