807158
TSKgel® SCX (H+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® SCX (H+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L22
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion H+
fabricante/nome comercial
Tosoh 07158
Parâmetros
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
50 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
polystyrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
1-14
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)