Documentos Principais
807157
TSKgel® SAX (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nome do produto
TSKgel® SAX HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Cl-
fabricante/nome comercial
Tosoh 07157
Parâmetros
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 6 mm
Matriz
polystyrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
trimethylamine phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
1-14
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
TSKgel® SAX columns are packed with 5μm porous spherical PS/DVB particles which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the separation of isomerized sugars, alcohols, and low molecular weight organic acids.
forma física
Shipped in DI water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)