808639
TSKgel® Sugar AXI (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® Sugar AXI HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Materiais
stainless steel
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion HBO3-
fabricante/nome comercial
Tosoh 08639
Parâmetros
≤20% organic solvent
0.2-0.4 mL/min flow rate
25-80 °C temperature
30 bar max. pressure (60-80 °C)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polystyrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
trimethylamine phase
tamanho de partícula
8 μm
pH operacional
7-10
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)