504815
Tubo de SPE para LC-SAX Supelclean™
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene tube
composição
bed wt., 100 mg
embalagem
pk of 108
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
1 mL
Matriz
silica gel
Grupo ativo da matriz
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
diâmetro
40-45 μm
tamanho de poro
60 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
ion exchange
ion exchange
Descrição geral
Aplicação
- Folic acid in infant milk formula prior to its determination by isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (ID-LC-MS/MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.