504270
Supelclean™ LC-18 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Nível de qualidade
linha de produto
Supelclean™
Características
endcapped
composição
bed wt., 100 mg
embalagem
pk of 108
Extensão da rotulagem
~11.5% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
1 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped)
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
- Artesunate, dihydroartemisinin, mefloquine, amodiaquine and desethylamodiaquine in human plasma samples prior to their determination by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) coupled to electrochemical (EC) detector or ultraviolet (UV) detector.
- Ursodeoxycholic acid in blood serum samples prior to its analysis by HPLC-UV.
- Calycosin-7-O-β-D-glucoside, ononin, astragaloside IV, astragaloside I and ferulic acid in rat plasma samples after oral administration of Danggui Buxue Tang extract, prior to their pharmacokinetic studies by LC coupled to mass spectrometry (MS).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.