Key Documents
807156
TSKgel® SCX (Na+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 15 cm × 6 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
product name
TSKgel® SCX (Na+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 15 cm × 6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L58
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh 07156
Parâmetros
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 6 mm
matriz
polystyrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
1-14
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
This TSKgel® SCX (Na+)column is packed with 5mm porous spherical particles which are surface modified with a strong (sulfonic acid) cation exchanger in the sodium form. TSKgel SCX (Na+) columns are optimized for the separation and analysis of organic acids, saccharides and alcohols.
forma física
Shipped in DI water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)