ABN14
Anti-Brain lipid binding protein Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Brain lipid-binding protein, Fatty acid-binding protein 7, Mammary-derived growth inhibitor related, brain lipid binding protein, fatty acid binding protein 7, brain, mammary-derived growth inhibitor-related
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FABP7(2173)
mouse ... Fabp7(12140)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.01 µg/ml of this antibody detected Brain lipid-binding protein in 10 µg of P1 mouse brain tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
P1 mouse brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1