ABS811
Anti-FABP7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Fatty acid-binding protein, brain, Brain lipid-binding protein, BLBP, Brain-type fatty acid-binding protein, B-FABP, Fatty acid-binding protein 7, Mammary-derived growth inhibitor related, FABP7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FABP7(2173)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): 1 μg/mL of this antibody detected FABP7 in human breast tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2