CBL173
Anti-Desmoplakin 1& 2 Antibody, clone DP2.15
clone DP2.15, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-DCWHKTA, Anti-DP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DP2.15, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, human, chicken, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSP(1832)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunohistochemistry: 1:10; Frozen tissue
Immunofluorescence
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
azide, 0.5% BSA in PBS buffer, pH 7.4
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2