MABT1492
Anti-Desmoplakin Antibody, clone 20B6
clone 20B6, from mouse
Sinônimo(s):
DP, 250/210 kDa paraneoplastic pemphigus antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
20B6, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSP(1832)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoplakin in Immunocytochemistry applications (Roberts, B.J., et. al. (2011). Exp Cell Res. 317(20):2814-22; Sobolik-Delmaire, T., et. al. (2006). J Biol Chem. 281(25):16962-70; Roberts, B.J., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):24857-24865).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmoplakin in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1