1.00362
Silver plating kit acc. to von Kossa
for the detection of microcalcification
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the detection of microcalcification)
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The package provides 300 stainings. This product is registered as IVD and CE marked.
For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Aplicação
Nota de análise
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3