SCM121
Meio de diferenciação OsteoMAX-XF
Defined Xeno-Free osteogenesis differentiation medium that is specially formulated to readily differentiate human mesenchymal stem cells (MSCs) into mature osteocytes as assessed by alizarin red & alkaline phosphatase staining.
Sinônimo(s):
Osteocyte differentiation media, Osteogenesis Media, Osteogenesis media, Osteocyte differentiation media
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
OsteoMAX-XF
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
As células-tronco mesenquimais (MSC) são definidas como uma população autorrenovável de células progenitoras aderentes e multipotentes com a capacidade de se diferenciar em várias linhagens de células mesenquimais. As MSC foram isoladas da medula óssea adulta, do tecido adiposo e do sangue do cordão umbilical e podem ser geradas in vitro a partir de células-tronco pluripotentes embrionárias e induzidas. Em ensaios in vitro definidos, foi demonstrado que as MSC se diferenciam prontamente em células de linhagem específica que formam tecidos ósseos, cartilaginosos, adiposos, tendinosos e musculares. O
EMD ’da Millipore OsteoMAX-XF Differentiation Medium foi especialmente formulado para diferenciar prontamente as células-tronco mesenquimais humanas na linhagem osteogênica (osteócitos), conforme avaliado pela coloração com vermelho de alizarina e fosfatase alcalina. Essa formulação exclusiva foi desenvolvida com o uso ’da Plasticells CombiCultTM, uma tecnologia combinatória patenteada, baseada em esferas, especialmente desenvolvida para a descoberta de novos protocolos de diferenciação de células-tronco.
Recursos e benefícios
- Formulação de meio definido, sem soro e sem xeno
- Mineralização rápida, robusta e altamente eficiente e formação de nódulos ósseos em um sistema de cultura de tecidos padrão em até 7 dias de diferenciação.
Usando o EMD ′da Millipore OsteoMAX-XF Differentiation Media, normalmente obtemos 80% de osteócitos maduros a partir de células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea. A eficiência da diferenciação osteogênica pode variar, dependendo da fonte e da qualidade das células-tronco mesenquimais e se forem introduzidas variações no protocolo.
Componentes
2. Suplemento OsteoMAX-XF (10X) (Parte nº CS210597). Um frasco contendo 10 ml de suplemento concentrado 10X.
Armazenamento e estabilidade
Suplemento OsteoMAX-XF (10X): (Peça nº CS210597) deve ser armazenado a -20°C até que esteja pronto para uso. Use em até quatro meses a partir da data de recebimento. Após o descongelamento, adicione o suplemento ao meio basal, misture bem e esterilize por filtração usando um filtro stericup de 0,22 um. O meio completo com suplemento filtrado pode ser armazenado por curto prazo entre 2 e 8°C no escuro e deve ser usado em até 7 dias. Para armazenamento de longo prazo, faça uma alíquota do meio completo suplementado filtrado em volumes de trabalho apropriados e armazene a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelamento e descongelamento, pois isso afetará os níveis de atividade.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Os clientes também visualizaram
Artigos
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.