Key Documents
417-GS
Sigma-Aldrich
Human Osteoblast Growth Supplement (50 ml)
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
NACRES:
NA.71
forma
liquid
Nível de qualidade
prazo de validade
1 yr
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualidade
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Nota de preparo
contained in protocol