SCM045
Meio de expansão para células-tronco mesenquimais humanas isento de materiais estranhos (XF)
Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues.
Sinônimo(s):
Human MSC Culture Media
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Pesquisa com células-tronco
Células-tronco mesenquimais
Componentes
Qualidade
Testes de esterilidade: negativos para o crescimento de bactérias e fungos
pH: 7,5 ± 0,3
Testes celulares: taxa de proliferação e morfologia
Osmolalidade: 255 ± 15 mOsm
Endotoxinas: <0,5 UE/ml
forma física
Armazenamento e estabilidade
Após o descongelamento, o meio pode ser armazenado de 2 a 8 ºC por até 1 mês.
Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.