Key Documents
SCC038
Sigma-Aldrich
Células-tronco mesenquimais adiposas humanas
Human Adipose Mesenchymal Stem Cells (MSCs) are isolated from human adipose tissue and are cryopreserved at P2 to ensure optimal phenotype and the highest viability and plating efficiency.
Sinônimo(s):
Fat Mesecnhymal Stem Cells, Human Adipose Derived MSCs, Human Adipose Stromal Stem Cell, Human Adipose Stromal Stem Cells, hADSCs
About This Item
Código UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
fonte biológica
human
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
cell differentiation: suitable
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
As MSCs humanas adiposas da EMD Millipore’s são isoladas do tecido adiposo humano e criopreservados em P2 para garantir o fenótipo ideal e a maior viabilidade e eficiência de plaqueamento. Cada lote de MSCs adiposas humanas se origina de um único doador de tecido lipoaspirado humano. Essas células proliferam-se como uma monocamada de células aderentes e mostraram uma forte capacidade de expansão in vitro, mantendo seu potencial de diferenciação para múltiplas linhagens, incluindo adipócitos, osteoblastos e condrócitos. As MSCs adiposas humanas da EMD Millipore’s expressam uniformemente os marcadores MSC apropriados, incluindo integrina CD29, receptores de matriz CD44, CD105 e marcadores associados a células estromais CD73, CD90 e CD166. As células são negativas para os marcadores de linhagem hematopoiética CD14, CD31, CD34 e CD45.
Componentes
1) 1X106 células-tronco mesenquimais adiposas humanas viáveis: (Nº de catálogo SCC038). Armazene em nitrogênio líquido.
Armazenamento e estabilidade
Células-tronco mesenquimais adiposas humanas devem ser armazenadas em nitrogênio líquido. As células podem ser passadas por pelo menos três passagens (ou mais de dez vezes o tempo de duplicação populacional) sem afetar significativamente a expressão de marcadores de superfície celular e o potencial de diferenciação.
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA USO EM PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yavuz Emre Arslan et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2814-e2814 (2019-04-10)
In this study, we aimed at generating 3-dimensional (3D) decellularized bovine spinal cord extracellular matrix-based scaffolds (3D-dCBS) for neural tissue engineering applications. Within this scope, bovine spinal cord tissue pieces were homogenized in 0.1 M NaOH and this viscous mixture
Artigos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Ver tudo