Key Documents
442611-M
Millipore
Cloreto de magnésio
Sinônimo(s):
Magnesium chloride hexahydrate, MgCl₂
About This Item
Fórmula linear:
MgCl2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
203.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (complexometric)
forma
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 20 mg/mL
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Has an optimal pH of 5.0-6.5.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1